Principaux documents
767301
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 4 hydroxyl, 1 acetylene
generation 2, 95%
Synonyme(s) :
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
250 MG
462.00 CHF
462.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
462.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
462.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Description
hydroxyl surface groups
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Poids mol.
generation 2
Caractéristiques
focal point acetylene
Nb de groupes de surface
4
Pf
101-105 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC#C
InChI
1S/C18H28O10/c1-5-6-26-15(25)18(4,11-27-13(23)16(2,7-19)8-20)12-28-14(24)17(3,9-21)10-22/h1,19-22H,6-12H2,2-4H3
Clé InChI
OENNSQAEPFFGAD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
calculated mol. wt. 404.4
Application
Acetylene dendrons can be coupled to azide functional molecules such as carbohydrates, fluorescent dyes and polymers.
Autres remarques
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methtyl)propionic acid
Informations légales
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable