Principaux documents
686603
Sigma-Aldrich
Hyperbranced bis-MPA polyester-16-hydroxyl, generation 2
≥97%
Synonyme(s) :
AHL-16-OH, Hyperbranched Polymer, Hyperpolymer
10 G
218.00 CHF
218.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
218.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C75H128O45
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1749.79
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
218.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Description
hydroxyl surface groups
Essai
≥97%
Forme
powder (lyophilized)
Poids mol.
generation 2
Nb de groupes de surface
16 (avg.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCCOCCOCC(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C75H128O45/c1-63(23-76,24-77)51(92)113-39-71(9,40-114-52(93)64(2,25-78)26-79)59(100)109-19-15-104-13-14-105-47-75(48-106-16-20-110-60(101)72(10,41-115-53(94)65(3,27-80)28-81)42-116-54(95)66(4,29-82)30-83,49-107-17-21-111-61(102)73(11,43-117-55(96)67(5,
Clé InChI
JXYWLUDKZAKIOZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Soluble in polar solvents such as DMSO, and methanol. Emulsifies in water (colloidal system).
Autres remarques
bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.