Principaux documents
758523
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3BrF3N·HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
96-101 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Br.FC(F)(F)c1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C6H3BrF3N.BrH/c7-4-1-2-11-5(3-4)6(8,9)10;/h1-3H;1H
Clé InChI
XVEXNWJBZDKDBQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable