Principaux documents
758191
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
95%
Synonyme(s) :
3-Bromo-6-methoxy-2-picoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.548
Densité
1.468 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-5-6(8)3-4-7(9-5)10-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
VWNXCCTWVAQAPL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.8 °F
Point d'éclair (°C)
106 °C