Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
755737
Tungsten hexacarbonyl
packaged for use in deposition systems
Synonyme(s) :
Tungsten hexacarbonyl, Hexacarbonyltungsten (0), Tungsten carbonyl, Tungstenhexacarbonyl
Produits recommandés
Densité de vapeur
12.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.2 mmHg ( 67 °C)
Essai
99.9% (trace metals analysis)
Forme
solid
Produit purifié par
sublimation
Pertinence de la réaction
core: tungsten
Pf
150 °C (lit.)
Densité
2.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
Clé InChI
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?