Principaux documents
755680
Sigma-Aldrich
Strontium aluminate
-100 mesh, 99.5% trace metals basis
Synonyme(s) :
Aluminum strontium oxide
25 G
146.00 CHF
146.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
146.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
SrAl2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
146.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.5% trace metals basis
Forme
powder
Taille des particules
-100 mesh
Chaîne SMILES 
O=[Al]O[Sr]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.4O.Sr
Clé InChI
YDLZPNUJQDLFBZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhou; L.; Jiao; H.; He; D.
Materials Chemistry and Physics, 127, 227-227 (2011)
Matsuzawa; T.; Aoki; Y.; Takeuchi; N.; Murayama; Y.
Journal of the Electrochemical Society, 143, 2670-2670 (1996)
Kazin; P. E.; Poltavets; V. V.; Tretyakov; Y. D.; Jansen; M.; Freitag; B.; Mader; W.
Physica C, 280, 253-253 (1997)
Katsumata; T.; Sasajima; K.; Nabae; T.; Komuro; S.; Morikawa; T.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 81, 413-413 (1998)
Toufic El Arnaout et al.
Scientific reports, 7(1), 6384-6384 (2017-07-27)
Scanning electron microscopy and X-ray microtomography are useful methods for high resolution shape imaging. Visible microscopy is also common, however, developing a low-cost and customizable system for surface and shape investigation of optically active particles is challenging. In this work
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.