757357
Lanthanum gallate, strontium and magnesium doped
powder, 0.3-0.6 μm, 99% trace rare earth metals basis
Synonyme(s) :
Gallium lanthanum magnesium strontium oxide, LSGM, LSGM 8282, Lanthanum Strontium Gallate Magnesite, Strontium and Magnesium doped Lanthanum Gallate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99% trace rare earth metals basis
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Superficie
4-8 m2/g
Taille des particules
0.3-0.6 μm
0.4-0.8 μm (d50)
Pf
>400 °C
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable