Principaux documents
752975
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
97%
5 G
171.00 CHF
171.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
171.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
171.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.450
Densité
1.068 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h7H,2-4H2,1H3
Clé InChI
SYGAXBISYRORDR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
214.0 °F
Point d'éclair (°C)
101.1 °C
Cassandra L Petrou et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(31), 6814-6826 (2020-04-29)
Fibrotic disorders account for over one third of mortalities worldwide. Despite great efforts to study the cellular and molecular processes underlying fibrosis, there are currently few effective therapies. Dual-stage polymerization reactions are an innovative tool for recreating heterogeneous increases in