Documents
425222
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
98%
Synonyme(s) :
2-(Bromomethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl α-(bromomethyl)acrylate, Ethyl 2-(bromomethyl)-2-propenoate, Ethyl 2-(bromomethyl)propenoate
About This Item
Formule linéaire :
CH2=C(CH2Br)CO2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.04
Numéro Beilstein :
970108
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Point d'ébullition
38 °C/0.8 mmHg (lit.)
Densité
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]\C([H])=C(\CBr)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H9BrO2/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
MTCMFVTVXAOHNQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate is an allylic alkylating reagent.
Application
It can be employed as an electrophile for various organometallic compounds. The organometallic derivatives of the compound can be used for the synthesis of α-methylene lactones and lactams. It can also be used for the polymerization of functionalized acrylic monomers.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Ethyl 2?(Bromomethyl) acrylate.
Villieras J, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (1988)