Principaux documents
749559
Sigma-Aldrich
7-bromo-1-hydroxyisoquinoline
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
247-252 °C
Chaîne SMILES 
Oc1nccc2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-2-1-6-3-4-11-9(12)8(6)5-7/h1-5H,(H,11,12)
Clé InChI
DSOKREQUHLPVFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable