Documents
S59529
2,4-DIOXOSPIRO(3-AZABICYCLO(3.1.0)HEXANE-6,1'-CYCLOPENTANE)1,5-DICARBOXAMIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.229
Numéro MDL:
Autres remarques