Documents
747688
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoromethanesulfonimide hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4CuF12N2O8S4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
623.84 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Pf
159-165 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=S(N([Cu]N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.O
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Cu.H2O/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
Clé InChI
SOSOQNLWNNNBFY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable