Principaux documents
745111
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethyl ethyl sulfide Silica
≥45 μm particle size (95%)
Synonyme(s) :
PhosphonicS SEM26
10 G
190.00 CHF
50 G
667.00 CHF
190.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
190.00 CHF
50 G
667.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352309
Nomenclature NACRES :
NA.22
190.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
0.7-1.3 mmol/g loading
Taille des particules
≥45 μm (95%)
Description générale
2-Mercaptoethyl ethyl sulfide Silica is a mercaptoalkyl functionalized silica with metal scavenging ability.
Application
Silica Supported Metal Scavenger:
Fe(III), Ni(0), Cu(II), Ru(III), Rh(I), Rh(III), Pd(0), Pd(II), Ag(I), Cd(II), Sn(II), Os, Ir(I), Ir(III), Pt(II), Au(I), Au(III), Hg(II), Pb(II)
Remarque sur l'analyse
sulfur: detected
Informations légales
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable