Principaux documents
742228
Sigma-Aldrich
Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate
99% (GC)
Synonyme(s) :
Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)-2-butenoate, Ethyl (E)-3-pyrrolidinocrotonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.25
Beilstein:
1074392
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99% (GC)
Forme
liquid
Adéquation
complies for identity (IR)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)\C=C(/C)N1CCCC1
InChI
1S/C10H17NO2/c1-3-13-10(12)8-9(2)11-6-4-5-7-11/h8H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
Clé InChI
MSOQKPXSIHLODG-CMDGGOBGSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable