Principaux documents
741191
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
Ethyl N-benzyl-4-piperidinecarboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H21NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Densité
1.037 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H21NO2/c1-2-18-15(17)14-8-10-16(11-9-14)12-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14H,2,8-12H2,1H3
Clé InChI
ASQCOPJFYLJCGD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable