Principaux documents
739022
Sigma-Aldrich
Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine solution
10 wt. % in THF
Synonyme(s) :
Bis(2-(di-tert-butylphosphino)ethyl)amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H45NP2
Poids moléculaire :
361.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Concentration
10 wt. % in THF
Indice de réfraction
n20/D 1.418
Densité
0.911 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)P(CCNCCP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H45NP2/c1-17(2,3)22(18(4,5)6)15-13-21-14-16-23(19(7,8)9)20(10,11)12/h21H,13-16H2,1-12H3
Clé InChI
MJYKYLNPIGDVEF-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Sold under license from Kanata for research purposes only. WO 2004096735.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C