Principaux documents
738999
Sigma-Aldrich
Isooctyl trimethoxysilane, mixture of isomers
97%
Synonyme(s) :
2,4,4-Trimethylpentyltrimethoxysilane
About This Item
Formule linéaire :
C8H17Si(OCH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.416
Densité
0.901 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F
Point d'éclair (°C)
52 °C