Principaux documents
736406
Sigma-Aldrich
4-(4-Iodophenyl)morpholine
97%
Synonyme(s) :
4-Iodomorpholinobenzene
5 G
128.00 CHF
128.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
128.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
128.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
158-163 °C
Groupe fonctionnel
ether
iodo
Chaîne SMILES 
Ic1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12INO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
Clé InChI
YUEREUIIUISPFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable