Principaux documents
731412
Sigma-Aldrich
6-Iodoquinoline
500 MG
74.60 CHF
74.60 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
74.60 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
74.60 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pf
86-90 °C
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
Ic1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6IN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
Clé InChI
WKTASELJZCIVBR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Room temperature CuI-catalyzed N-arylation using 2-pyridinyl β-ketones ligands
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable