Principaux documents
732931
Sigma-Aldrich
6-Methoxychromone-3-carboxaldehyde
Synonyme(s) :
3-Formyl-6-methoxychromone, 6-Methoxy-4-oxo-4H-chromene-3-carboxaldehyde
250 MG
130.00 CHF
130.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
130.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
130.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
162-166 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
ketone
Chaîne SMILES 
COc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C11H8O4/c1-14-8-2-3-10-9(4-8)11(13)7(5-12)6-15-10/h2-6H,1H3
Clé InChI
ILFXSWVYDSZVBC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable