SML0477
Echinomycin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(2-Quinoxalinylcarbonyl)-O-[N-(2-quinoxalinylcarbonyl)-D-seryl-L-alanyl-3-mercapto-N,S-dimethylcysteinyl-N-methyl-L-valyl]-D-seryl-L-alanyl-N-methylcysteinyl-N-methyl L-valine (81)-lactone cyclic (37)-thioester, Quinomycin A
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C51H64N12O12S2/c1-25(2)38-49(72)74-22-36(59-42(65)34-21-53-30-17-13-15-19-32(30)57-34)44(67)55-28(6)46(69)63(10)40-48(71)62(9)39(26(3)4)50(73)75-23-35(58-41(64)33-20-52-29-16-12-14-18-31(29)56-33)43(66)54-27(5)45(68)60(7)37(47(70)61(38)8)24-77-51(40)76-11/h12-21,25-28,35-40,51H,22-24H2,1-11H3,(H,54,66)(H,55,67)(H,58,64)(H,59,65)
Clé InChI
AUJXLBOHYWTPFV-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable