Documents
731218
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dibromophenyl)propionic acid
97%
Synonyme(s) :
3,5-Dibromobenzenepropanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8Br2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
59-65 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C9H8Br2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
Clé InChI
AMKWPMUHANVQSZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable