Principaux documents
278866
Sigma-Aldrich
3-Furancarboxaldehyde
≥97%
Synonyme(s) :
3-Furaldehyde
5 G
73.10 CHF
73.10 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
73.10 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.08
Beilstein:
105852
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
73.10 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
pb
144 °C/732 mmHg (lit.)
Densité
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H4O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
Clé InChI
AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Furancarboxaldehyde undergoes photochemical reaction with benzaldehyde to yield oxetane derivatives[1].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Maurizio D'Auria et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 9(8), 1134-1138 (2010-06-22)
The photochemical reaction of 2-substituted heterocyclic aldehydes with furan gave the corresponding exo oxetane derivatives through the excited triplet state. However, in situ the oxetane derivatives were converted through a metathesis reaction into the corresponding Z,E-butadienyl formate derivatives. On the