Principaux documents
729256
Sigma-Aldrich
2-(N-Boc-amino)-5-(tributylstannyl)thiazole
Synonyme(s) :
tert-Butyl-5-(tributylstannyl)thiazol-2-ylcarbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H38N2O2SSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
489.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
78-86 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cnc(NC(=O)OC(C)(C)C)s1
InChI
1S/C8H11N2O2S.3C4H9.Sn/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-9-4-5-13-6;3*1-3-4-2;/h4H,1-3H3,(H,9,10,11);3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
WBQYLGCBVADFPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable