Principaux documents
728209
Sigma-Aldrich
(3-Bromo-1-propynyl)benzene solution
~75% in toluene
Synonyme(s) :
3-Bromo-1-phenylpropyne
500 MG
372.00 CHF
372.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
372.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.06
Beilstein:
878435
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
372.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solution
Niveau de qualité
Concentration
~75% in toluene
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
BrCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,8H2
Clé InChI
RKNCIBMWPVZEAJ-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C