Principaux documents
727717
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylimidazolium iodide
98%
5 G
213.00 CHF
213.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
213.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.08
Beilstein:
9511928
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
213.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (HPLC)
98%
Forme
crystals
Impuretés
<1.0% water
Chaîne SMILES 
[I-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.HI/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
IPVXEUXSWNLULC-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable