Principaux documents
727016
Sigma-Aldrich
(R)-4-Fluoromandelic acid
ChiPros®, produced by BASF, 98%
Synonyme(s) :
4-Fluoro-D-mandelic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
8H7FO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
592.42
Beilstein:
2692850
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.5% (HPLC)
98%
Forme
powder
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.5%
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
Clé InChI
RWCMOQXHIDWDDJ-SSDOTTSWSA-N
Informations légales
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable