Principaux documents
330278W
Avanti
Taurocholic acid-d4 sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
100 μG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
191.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H40D4NNaO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
541.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.12
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99% (MS)
Forme
methanol solution
Conditionnement
package of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
100 μg/mL in methanol
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330278W-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C