Principaux documents
724955
Sigma-Aldrich
DL-Homocystine-3,3,3′,3′,4,4,4′,4′-d8
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8D8H8N2O4S2
Poids moléculaire :
276.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(SSC([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)C(O)=O)C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clé InChI
ZTVZLYBCZNMWCF-SVYQBANQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable