Principaux documents
723258
Sigma-Aldrich
5-Fluorouracil-2-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC3H3F15N2O2
Poids moléculaire :
133.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
282-286 °C (dec) (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
FC1=C[15NH][13C](=O)[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i4+1,6+1,7+1
Clé InChI
GHASVSINZRGABV-XZQGXACKSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable