Principaux documents
721719
Sigma-Aldrich
3-Bromopiperidine hydrobromide
1 G
148.00 CHF
148.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
148.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11Br2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
148.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
275-285 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrC1CNCCC1.Br
InChI
1S/C5H10BrN.BrH/c6-5-2-1-3-7-4-5;/h5,7H,1-4H2;1H
Clé InChI
BFEXEPRPMXJTEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - Not applicable
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - Not applicable