Key Documents
718084
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
176-180 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1n[nH]cc1-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N3/c10-9-8(6-11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,10,11,12)
Clé InChI
QEHKQNYBBLCFIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable