Principaux documents
717649
Sigma-Aldrich
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9BO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
powder
Pf
166-170 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(B(O)O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-7-2-3-8(9(11)12)6(4-7)5-10/h2-5,11-12H,1H3
Clé InChI
ZSSNGMFKYFBOAG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable