Principaux documents
717150
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid-3,3-d2 sodium salt hydrate
97 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
α-Keto-butyric acid-3,3-d2 sodium, α-Ketobutyric acid-3,3-d2 sodium salt, 2-Oxobutanoic acid-3,3-d2 sodium salt, Sodium α-ketobutyrate-3,3-d2
250 MG
1 700.00 CHF
1 700.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
1 700.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3CD2COCO2Na•xH2O
Poids moléculaire :
126.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 700.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
97 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[2H]C([2H])(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i2D2;;
Clé InChI
PVLJVKQSCAHPPR-FMPZBJQLSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.