Principaux documents
715018
Sigma-Aldrich
Vinylidenecyclohexane
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Cyclohexylideneethylene, Ethenylidenecyclohexane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.18
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.489
Densité
0.806 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C=C=C1CCCCC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H2
Clé InChI
HZHTYEIEGPBKKS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
73.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
23.3 °C - closed cup