Documents
694118
Sigma-Aldrich
Cyclohexylallene
97%
Synonyme(s) :
(1,2-Propadienyl)cyclohexane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.483
Point d'ébullition
56-57 °C/15 mmHg
Densité
0.839 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C=C=CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H14/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h6,9H,1,3-5,7-8H2
Clé InChI
CQHBBSICMXUMIB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37.8 °C - closed cup