Principaux documents
714801
Sigma-Aldrich
2-Aminothiazole-5-carbonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Amino-5-cyanothiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H3N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
204-208 °C
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
Nc1ncc(s1)C#N
InChI
1S/C4H3N3S/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h2H,(H2,6,7)
Clé InChI
YJTBHWXNEMGNDC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable