Documents
700665
Sigma-Aldrich
(11bR)-2,6-Di-9-phenanthrenyl-4-hydroxy-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxide
Synonyme(s) :
(R)-3,3′-Bis(9-phenanthryl)-1,1′-binaphthalene-2,2′-diyl hydrogen phosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C48H29O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
700.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Activité optique
[α]22/D −44.0°, c = 1 in DMSO
Pf
390-400 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)-c6cc7ccccc7c8ccccc68)-c9cc%10ccccc%10c%11ccccc9%11
InChI
1S/C48H29O4P/c49-53(50)51-47-43(41-25-29-13-1-5-17-33(29)37-21-9-11-23-39(37)41)27-31-15-3-7-19-35(31)45(47)46-36-20-8-4-16-32(36)28-44(48(46)52-53)42-26-30-14-2-6-18-34(30)38-22-10-12-24-40(38)42/h1-28H,(H,49,50)
Clé InChI
BVICVEIKBNVROI-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Asymmetric hydrogenation cascade
  • Enantioselective Friedel-Crafts reaction
  • Asymmetric hydrogenation of 2-substituted quinolines
  • Chiral Broensted acid catalyzed enantioselective a-aminoxylation of ene carbamates
  • Preparation of β-carbolines via diastereo- and enantioselective N-acyliminium cyclization cascades of tryptamines and keto acids/esters
  • Asymmetric transfer hydrogenation of substituted quinoxalines
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable