Principaux documents
714615
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6BrFO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Pf
30-35 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H6BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
BWBJZMQPVBWEJU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup