Principaux documents
710377
Sigma-Aldrich
Bis(4-methoxyphenyl)chlorophosphine
85%
Synonyme(s) :
P,P-Bis(4-methoxyphenyl)phosphinous chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H14ClO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
85%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
62-66 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)P(Cl)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C14H14ClO2P/c1-16-11-3-7-13(8-4-11)18(15)14-9-5-12(17-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
YTFQUBRFOJIJOZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for asymmetric:
  • Allylic substitution
  • Intermolecular Pauson-Khand reaction of symmetrically substituted alkynes
  • Hydrogenation
  • Intramolecular α-arylation of aldehydes
Reactant for:
  • Alcoholysis of phosphane-boranes
  • Probing hemilabile sites of Bis(phosphine) monoxide ligands
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges