Documents
701866
Sigma-Aldrich
Bis(2,4,6-trimethylphenyl)phosphorus chloride
95%
Synonyme(s) :
Chlorodimesitylphosphine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H22ClP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Pf
80-85 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(P(Cl)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H22ClP/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)20(19)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10H,1-6H3
Clé InChI
AZIJQQZQDFCANM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges