Principaux documents
709204
Sigma-Aldrich
Hafnium boride
powder, −325 mesh, 99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
HfB2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.11
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: hafnium
Taille des particules
−325 mesh
Pf
3100 °C
Densité
10.5 g/cm3 at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Hf]BB
InChI
1S/B2H3.Hf/c1-2;/h1H,2H2;/q+1;-1
Clé InChI
JLBVMPIAHRGRAQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable