Documents
705527
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5F3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
200-204 °C
Chaîne SMILES 
Cn1cc(C(O)=O)c(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2O2/c1-11-2-3(5(12)13)4(10-11)6(7,8)9/h2H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
FZNKJQNEJGXCJH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable