425672
Erbium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Synonyme(s) :
Erbium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid erbium(III) salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
core: erbium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
[Er+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Er/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
GLQOFBCJADYRKR-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable