177156
3-Quinolinecarbonitrile
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
108-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#Cc1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H6N2/c11-6-8-5-9-3-1-2-4-10(9)12-7-8/h1-5,7H
Clé InChI
QZZYYBQGTSGDPP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable