Principaux documents
702234
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li nitrate
95 atom % 6Li, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
6LiNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
95 atom % 6Li
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Pf
264 °C (lit.)
Changement de masse
M-1
Chaîne SMILES 
[6Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i1-1;
Clé InChI
IIPYXGDZVMZOAP-ULWFUOSBSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable