Principaux documents
697559
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li hexafluorophosphate
95 atom % 6Li, 98% (CP)
1 G
1 830.00 CHF
1 830.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
1 830.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
6LiPF6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 830.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
95 atom % 6Li
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Pf
200 °C (dec) (lit.)
Changement de masse
M-1
Chaîne SMILES 
[6Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1/i;1-1
Clé InChI
AXPLOJNSKRXQPA-HCMAANCNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable