Principaux documents
699888
Sigma-Aldrich
1,8-Octanediphosphonic acid
97%
Synonyme(s) :
1,8-Diphosphonooctane, 1,8-octanediylbis-phosphonic acid, C8BPA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H20O6P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
solid
Pf
180-185 °C
Chaîne SMILES 
OP(O)(=O)CCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C8H20O6P2/c9-15(10,11)7-5-3-1-2-4-6-8-16(12,13)14/h1-8H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
Clé InChI
VRAVNKVHQXXAQW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.