Principaux documents
694738
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-iodo-5-nitropyridine
97%
Synonyme(s) :
3-Iodo-5-nitro-pyridin-2-ylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4IN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
231-236 °C
Groupe fonctionnel
iodo
nitro
Chaîne SMILES 
Nc1ncc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4IN3O2/c6-4-1-3(9(10)11)2-8-5(4)7/h1-2H,(H2,7,8)
Clé InChI
FEADVZZIWYNCBF-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful starter in azaindole chemistry.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Isao Takemura et al.
Organic letters, 6(15), 2503-2505 (2004-07-17)
[reaction: see text] Concise synthesis of defucogilvocarcin M was achieved via the [2 + 2 + 2] approach to beta-phenylnaphthalene structure.