Documents
431745
Sigma-Aldrich
2-(Benzylthio)-3-nitropyridine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
70-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccnc1SCc2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O2S/c15-14(16)11-7-4-8-13-12(11)17-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2
Clé InChI
CRGAGHBQCBIQPJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-(Benzylthio)-3-nitropyridine is a pyridine derivative.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable